Acide sulfanilique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Aniline-4-sulphonic acid, 4-Aminobenzenesulphonic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
4-(H₂N)C₆H₄SO₃H Poids moléculaire: 173.19 g/mol Point d'ébullition: 363 Point de fusion: 279 Densité: 1.485 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007886 Numéro CAS: 121-57-3 EINECS: 204-482-5 Indice Merck: 13,09012 |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | 10 g/l (20 °C) |
Melting Point | 288 °C decomposes |
Molar Mass | 173.18 g/mol |
Bulk Density | 620 kg/m3 |
Density | 1.485 g/cm3 (25 °C) |
pH | 2.5 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point |