Imprimer
Acide sulfanilique ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Aniline-4-sulphonic acid, 4-Aminobenzenesulphonic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.00686.0100 1.00686.0250
1.00686.0100EA 60.3 EUR
1.00686.0100 1.00686.0250
Acide sulfanilique ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Acide sulfanilique
Formule: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
Poids moléculaire: 173.19 g/mol
Point d'ébullition: 363
Point de fusion: 279
Densité: 1.485 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007886
Numéro CAS: 121-57-3
EINECS: 204-482-5
Indice Merck: 13,09012
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e032bed891f24ee48419dc3c7237b0293fd3e629&vid=28238ab814bb2b8d6eb5012387d8bf41528469e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point 288 °C decomposes
Molar Mass 173.18 g/mol
Bulk Density 620 kg/m3
Density 1.485 g/cm3 (25 °C)
pH 2.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C