Sodium sulphanilate dihydrate sodium salt, powder
Marques : MP BiomedicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Aminobenzenesulphonic acid, sodium salt dihydrate
Sulphanilic acid is a reagent for chromatographic detection of histidine, and intermediate for synthesis of dyes and pharmaceuticals.
Formule:
C₆H₁₀NNaO₅S Poids moléculaire: 231.198 g/mol Densité: 1.485 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064394 Numéro CAS: 6106-22-5 EINECS: 204-482-5 |