Imprimer
Acide sulfanilique 98.0-102.0% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Aniline-4-sulphonic acid, 4-Aminobenzenesulphonic acid
41540.18 41540.30
41540.18EA 45.8 EUR
41540.18 41540.30
Acide sulfanilique 98.0-102.0% ACS
Acide sulfanilique
Purity: 98.0-102.0% CAS No.: 121-57-3 Molecular Formula: C6H7NO3S Formula Weight: 173.19 Physical Form: Powder Melting Point: ca 365° Beilstein Reference: 908765 Merck Reference: 14,8926 MDL No.: MFCD00007886
Reagent for chromatographic detection of histidine
Formule: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
Poids moléculaire: 173.19 g/mol
Point d'ébullition: 363
Point de fusion: ∼365 °C
Densité: 1.485 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007886
Numéro CAS: 121-57-3
EINECS: 204-482-5
Indice Merck: 14,8926
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e032bed891f24ee48419dc3c7237b0293fd3e629&vid=28238ab814bb2b8d6eb5012387d8bf41528469e7&prid=web&clid=SAPDAM