Imprimer
Acide sulfanilique ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Aniline-4-sulphonic acid, 4-Aminobenzenesulphonic acid
419841000 419845000
ACRO419841000EA 101 EUR
ACRO419841000 ACRO419845000
Acide sulfanilique ACS
Acide sulfanilique
Formule: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
Poids moléculaire: 173.19 g/mol
Point d'ébullition: 363
Point de fusion: 365 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007886
Numéro CAS: 121-57-3
EINECS: 204-482-5
Indice Merck: 13,09012
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e032bed891f24ee48419dc3c7237b0293fd3e629&vid=28238ab814bb2b8d6eb5012387d8bf41528469e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Residue after ignition ≤0.01 %
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Nitrite (NO2) ≤0.5 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.02 % (in sodium carbonate solution)