Imprimer

4-Aminobenzènethiol 97%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

Synonyme(s): 4-Aminobenzenethiol, 4-Aminophenyl mercaptan, 4-Mercaptoaniline

A14082.06 A14082.14 A14082.22
A14082.06EA 53.9 EUR
A14082.06 A14082.14 A14082.22
4-Aminobenzènethiol 97%
4-Aminobenzènethiol

Purity: 97% CAS No.: 1193-02-8 Molecular Formula: C6H7NS Formula Weight: 125.19 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Stench Boiling Point: 156-157° Beilstein Reference: 906904 UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00007880

Formule: C₆H₇NS
Point d'ébullition: 156…157 °C
Point de fusion: 37…42 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007880
Numéro CAS: 1193-02-8
EINECS: 214-763-4
UN: 3263
ADR: 8,III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR