Imprimer

3-Aminobenzènethiol 97%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

Synonyme(s): 3-Aminophenyl mercaptan, 3-Mercaptoaniline, 3-Aminobenzenethiol

B25473.06 B25473.14
B25473.06EA 96.6 EUR
B25473.06 B25473.14
3-Aminobenzènethiol 97%
3-Aminobenzènethiol

Purity: 97% CAS No.: 22948-02-3 Molecular Formula: C6H7NS Formula Weight: 125.19 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.6590 Boiling Point: 123-125°/8mm UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00007791

Formule: C₆H₇NS
Point d'ébullition: 123…125 °C (8 mmHg)
Densité: 1,179
Point éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007791
Numéro CAS: 22948-02-3
EINECS: 245-344-4
UN: 3267
ADR: 8,III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR