Imprimer
2-Aminobenzènethiol 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Aminophenyl mercaptan, 2-Aminobenzenethiol, 2-Mercaptoaniline
A18952.14 A18952.22 A18952.36
A18952.14EA 38.4 EUR
A18952.14 A18952.22 A18952.36
2-Aminobenzènethiol 98%
2-Aminobenzènethiol
Purity: 98% CAS No.: 137-07-5 Molecular Formula: C6H7NS Formula Weight: 125.19 Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.6420 Odour: Stench Melting Point: 18-23° Boiling Point: 234° Beilstein Reference: 606076 UN No.: 3267 MDL No.: MFCD00007702
Formule: C₆H₇NS
Point d'ébullition: 234 °C
Point de fusion: 18…23 °C
Densité: 1,170
Point éclair: 79 °C (174 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007702
Numéro CAS: 137-07-5
EINECS: 205-277-3
UN: 3267
ADR: 8,III