Imprimer
2-Aminobenzènethiol 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Aminophenyl mercaptan, 2-Aminobenzenethiol, 2-Mercaptoaniline
153901000 153905000
ACRO153901000EA 134 EUR
ACRO153901000 ACRO153905000
2-Aminobenzènethiol 98%
2-Aminobenzènethiol
Formule: C₆H₇NS
Point d'ébullition: 234 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 20 °C
Densité: 1,16 g/cm³
Point éclair: 79 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007702
Numéro CAS: 137-07-5
EINECS: 205-277-3
UN: 3267
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6410 to 1.6450 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Additional info oxidized (disulphide) compound is steadily formed in air