3-Aminophénol ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Hydroxyaniline, m-Aminophenol
Purity: 98+%
CAS No.: 591-27-5
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Flash Point: 178°(352°F)
Odour: Characteristic
pH: 6.8
Melting Point: 122-126°
Boiling Point: 164°/11mm
Beilstein Reference: 636059
Merck Reference: 14,460
UN No.: 2512
MDL No.: MFCD00007786
Formule:
C₆H₇NO Point d'ébullition: 164 °C (11 mmHg) Point de fusion: 122…126 °C Densité: 0,99 Point éclair: 178 °C (352 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007786 Numéro CAS: 591-27-5 EINECS: 209-711-2 UN: 2512 ADR: 6.1,III Indice Merck: 14,460 |