p-Anisidine ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Anisidine, 4-Méthoxyaniline
Purity: 99%
CAS No.: 104-94-9
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Flash Point: 122°(251°F)
Melting Point: 56-60°
Boiling Point: 240-243°
Beilstein Reference: 471556
Merck Reference: 14,667
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007864
Formule:
C₇H₉NO Point d'ébullition: 240…243 °C Point de fusion: 56…60 °C Densité: 1,089 Point éclair: 122 °C (251 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007864 Numéro CAS: 104-94-9 EINECS: 203-254-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III Indice Merck: 14,667 |