o-Anisidine ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Anisidine, 2-Méthoxyaniline
Purity: 99%
CAS No.: 90-04-0
Molecular Formula: C7H9NO
Formula Weight: 123.16
Flash Point: 98°(208°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.092
Refractive Index: 1.5740
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Yellow to brown
Melting Point: 5-6°
Boiling Point: 224-225°
Beilstein Reference: 386210
Merck Reference: 14,667
UN No.: 2431
MDL No.: MFCD00007688
Formule:
C₇H₉NO Point d'ébullition: 224…225 °C Point de fusion: 5…6 °C Densité: 1,092 Point éclair: 98 °C (208 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007688 Numéro CAS: 90-04-0 EINECS: 201-963-1 UN: 2431 ADR: 6.1,III Indice Merck: 14,667 |