Imprimer
2-Phénoxyéthylamine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): β-Aminophénétole, (2-Aminoéthoxy)-benzène, Oxyde de 2-aminoéthyle et de phényle
A12225.14 A12225.03 A12225.06
A12225.14EA 588 EUR
A12225.14 A12225.03 A12225.06
2-Phénoxyéthylamine 98%
2-Phénoxyéthylamine
Purity: 98% CAS No.: 1758-46-9 Molecular Formula: C8H11NO Formula Weight: 137.18 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.5370 Odour: Amine-like Boiling Point: 88-90°/1mm Beilstein Reference: 774671 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00052975
Formule: C₆H₅OCH₂CH₂NH₂
Poids moléculaire: 137.18 g/mol
Point d'ébullition: 88…90 °C (1 mmHg)
Densité: 1.048
Point éclair: 107 °C (224 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052975
Numéro CAS: 1758-46-9
EINECS: 217-153-6
ADR: 8 III