4-Amino-3-nitrophénol 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 610-81-1
Molecular Formula: C6H6N2O3
Formula Weight: 154.13
Odour: Characteristic
Melting Point: 148-153°
Beilstein Reference: 2210196
MDL No.: MFCD00066310
Formule:
C₆H₆N₂O₃ Point de fusion: 148…153 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066310 Numéro CAS: 610-81-1 EINECS: 210-236-8 |