Imprimer
4-Amino-3-nitrophénol 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Hydroxy-2-nitroaniline
335220050 335220250 335221000
ACRO335220050EA 40.1 EUR
ACRO335220050 ACRO335220250 ACRO335221000
4-Amino-3-nitrophénol 98%
4-Amino-3-nitrophénol
Formule: C₆H₆N₂O₃
Poids moléculaire: 154.13 g/mol
Point de fusion: >150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066310
Numéro CAS: 610-81-1
EINECS: 210-236-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to bordeaux Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥150 °C
HPLC ≥97.5 %