Imprimer
2-Amino-3-nitrophénol 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H27472.14 H27472.06
H27472.14EA 306 EUR
H27472.14 H27472.06
2-Amino-3-nitrophénol 98%
2-Amino-3-nitrophénol
Purity: 98% CAS No.: 603-85-0 Molecular Formula: C6H6N2O3 Formula Weight: 154.13 Melting Point: ca 212° Beilstein Reference: 2804307
Formule: C₆H₆N₂O₃
Point de fusion: ∼ 212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010875
Numéro CAS: 603-85-0
EINECS: 210-060-1