Imprimer
2-Amino-3-nitrophénol 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Hydroxy-6-nitroaniline
382040050 382040250
ACRO382040050EA 58.8 EUR
ACRO382040050 ACRO382040250
2-Amino-3-nitrophénol 98%
2-Amino-3-nitrophénol
Formule: C₆H₆N₂O₃
Point de fusion: 215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010875
Numéro CAS: 603-85-0
EINECS: 210-060-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %