2-Amino-5-nitrophénol 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 96%
CAS No.: 121-88-0
Molecular Formula: C6H6N2O3
Formula Weight: 154.13
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 972974
Formule:
C₆H₆N₂O₃ Densité: 1,54 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007692 Numéro CAS: 121-88-0 EINECS: 204-503-8 |