Imprimer
2-Amino-5-nitrophénol 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Hydroxy-4-nitroaniline
400902500 400900010 400900250 400900500
ACRO400902500EA 297 EUR
ACRO400902500 ACRO400900010 ACRO400900250 ACRO400900500
2-Amino-5-nitrophénol 95%
2-Amino-5-nitrophénol
Formule: C₆H₆N₂O₃
Point de fusion: 198…202 °C (déc.)
Densité: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007692
Numéro CAS: 121-88-0
EINECS: 204-503-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Rust brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %
GC ≥96.0 %