Imprimer
1,4-Diisothiocyanate de phényle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L09756.03 L09756.06 L09756.14
L09756.03EA 40.8 EUR
L09756.03 L09756.06 L09756.14
1,4-Diisothiocyanate de phényle ≥98%
1,4-Diisothiocyanate de phényle
Purity: 98% CAS No.: 4044-65-9 Molecular Formula: C8H4N2S2 Formula Weight: 192.26 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Irritating Beilstein Reference: 2414340 Merck Reference: 14,1308 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00004811
Formule: C₈H₄N₂S₂
Point d'ébullition: 319 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 128…133 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004811
Numéro CAS: 4044-65-9
EINECS: 223-741-3
UN: 2923
ADR: 8,III
Indice Merck: 14,1308