Imprimer
Isothiocyanate de 4-(méthylthio)phényle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L09270.03 L09270.06
L09270.03EA 41.9 EUR
L09270.03 L09270.06
Isothiocyanate de 4-(méthylthio)phényle ≥97%
Isothiocyanate de 4-(méthylthio)phényle
Purity: 97% CAS No.: 15863-41-9 Molecular Formula: C8H7NS2 Formula Weight: 181.28 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Irritating Boiling Point: 127-128°/1mm Beilstein Reference: 2082547 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00041368
Formule: C₈H₇NS₂
Poids moléculaire: 181.28 g/mol
Point d'ébullition: 127…128 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 48…51 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041368
Numéro CAS: 15863-41-9
UN: 2923
ADR: 8 III