Imprimer
Isothiocyanate de 2-méthoxy-4-nitrophényle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L12150.03 L12150.06
L12150.03EA 35.1 EUR
L12150.03 L12150.06
Isothiocyanate de 2-méthoxy-4-nitrophényle ≥97%
Isothiocyanate de 2-méthoxy-4-nitrophényle
Purity: 97% CAS No.: 190774-55-1 Molecular Formula: C8H6N2O3S Formula Weight: 210.21 Melting Point: 107-109° Beilstein Reference: 6924925 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00041379
Formule: C₈H₆N₂O₃S
Poids moléculaire: 210.21 g/mol
Point de fusion: 107…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041379
Numéro CAS: 190774-55-1
UN: 2923
ADR: 8 III