Imprimer
Isothiocyanate de phényle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A11596.06 A11596.22 A11596.36
A11596.06EA 37 EUR
A11596.06 A11596.22 A11596.36
Isothiocyanate de phényle ≥97%
Isothiocyanate de phényle
Purity: 97% CAS No.: 103-72-0 Molecular Formula: C7H5NS Formula Weight: 135.19 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.6500 Odour: Pungent Melting Point: -21° Boiling Point: 220-221° Beilstein Reference: 471392 Merck Reference: 14,7297 UN No.: 2927 MDL No.: MFCD00004798
Formule: C₇H₅NS
Point d'ébullition: 220…221 °C
Point de fusion: –21 °C
Densité: 1,131
Point éclair: 87 °C (188 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004798
Numéro CAS: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 14,7297