Isocyanate de 4-éthoxyphényle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-Ethoxy-4-isocyanatobenzene
Purity: 97%
CAS No.: 32459-62-4
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5360
Boiling Point: 235°
Beilstein Reference: 742647
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00013877
Formule:
C₉H₉NO₂ Point d'ébullition: 235 °C Densité: 1,110 Point éclair: 105 °C (221 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00013877 Numéro CAS: 32459-62-4 UN: 2206 ADR: 6.1,III |