Imprimer
Isocyanate de 4-nitrophényle 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Isocyanato-4-nitrobenzene
296700050 296700250 AC29670.1 AC29670.50
ACRO296700050EA 59 EUR
ACRO296700050 ACRO296700250 MAYBAC29670.1 MAYBAC29670.50
Isocyanate de 4-nitrophényle 98%
Isocyanate de 4-nitrophényle
Formule: C₇H₄N₂O₃
Point d'ébullition: 277 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 56…62 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007306
Numéro CAS: 100-28-7
EINECS: 202-836-3
UN: 3335
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 62 °C
GC ≥97.5 %