Isocyanate de 3-nitrophényle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-Isocyanato-3-nitrobenzene, 3-Nitrophenylisocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 3320-87-4
Molecular Formula: C7H4N2O3
Formula Weight: 164.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formule:
C₇H₄N₂O₃ Point d'ébullition: 130…131 °C (11 mmHg) Point de fusion: 51…53 °C Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00007220 Numéro CAS: 3320-87-4 EINECS: 222-025-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |