Isocyanate de 3-nitrophényle 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Isocyanato-3-nitrobenzene, 3-Nitrophenylisocyanate
Formule:
C₇H₄N₂O₃ Point d'ébullition: 130…131 °C (11 mmHg) Point de fusion: 50…52 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00007220 Numéro CAS: 3320-87-4 EINECS: 222-025-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 49 to 54 °C |
GC | ≥96.0 % |