Isocyanate de 2-nitrophényle 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-Isocyanato-2-nitrobenzene, 2-Nitrophenylisocyanate
Formule:
C₇H₄N₂O₃ Point d'ébullition: 135…137 °C (17 mmHg) Point de fusion: 38…41 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00007092 Numéro CAS: 3320-86-3 EINECS: 222-024-2 UN: 3335 ADR: 9,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 38 to 41 °C |
GC | ≥98.5 % |