N,N,N',N'-Tétraméthyl-p-phénylenediamine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₁₀H₁₆N₂ Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa) Point de fusion: 48…50 °C Densité: 1,08 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008309 Numéro CAS: 100-22-1 EINECS: 202-831-6 UN: 2811 ADR: 6.1,II Indice Merck: 12,09367 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 48 - 50 °C |
Molar Mass | 164.24 g/mol |
Boiling Point | 260 °C |
Flash Point |
|