Imprimer
3-(Diméthylamino)phénol ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N,N-Dimethyl-3-hydroxyaniline, 3-Dimethylaminophenol
B23067.06 B23067.14 B23067.22
B23067.06EA 33.7 EUR
B23067.06 B23067.14 B23067.22
3-(Diméthylamino)phénol ≥97%
3-(Diméthylamino)phénol
Purity: 97+% CAS No.: 99-07-0 Molecular Formula: C8H11NO Formula Weight: 137.18 Flash Point: 148°(298°F) Odour: Pungent Boiling Point: 267° Beilstein Reference: 774631 MDL No.: MFCD00002264
Formule: C₈H₁₁NO
Point d'ébullition: 267 °C
Point de fusion: 80…84 °C
Point éclair: 148 °C (298 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002264
Numéro CAS: 99-07-0
EINECS: 202-727-0