Azobenzène 98%, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPYTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
Formule:
C₁₂H₁₀N₂ Poids moléculaire: 182.22 g/mol Point d'ébullition: 293 Point de fusion: 65…68 °C Densité: 1.09 g/ml (25 °C) (lit.) Point éclair: 100 °C (coupe fermée) Température de stockage: Room Temperature |
Numéro MDL:
MFCD00003022 Numéro CAS: 103-33-3 EINECS: 203-102-5 UN: 3077 ADR: 9 III Indice Merck: 12,00948 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance (Form) | Crystals or Crystals with Chunk(s) or Crystalline Chunks |
Infrared spectrum | Conforms to Structure |
Carbon | 77.1 - 81.1% |
Nitrogen | 15.0 - 15.8% |
Purity (GC) | ≥97.5% |