Imprimer
Azobenzène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20118.0025 8.20118.0100
8.20118.0025EA 75.2 EUR
8.20118.0025 8.20118.0100
Azobenzène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Azobenzène
Formule: C₁₂H₁₀N₂
Poids moléculaire: 182.22 g/mol
Point d'ébullition: 293
Point de fusion: 66…69 °C
Densité: 1.203 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 140
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003022
Numéro CAS: 103-33-3
EINECS: 203-102-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 12,00948
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 6.4 mg/l (25 °C)
Melting Point 66 - 69 °C
Molar Mass 182.23 g/mol
Boiling Point 291 - 294 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.00048 hPa (25 °C)
Flash Point 100 °C
Density 1.203 g/cm3