Imprimer
Azobenzène ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A10425.14 A10425.22 A10425.36
A10425.14EA 67.9 EUR
A10425.14 A10425.22 A10425.36
Azobenzène ≥97%
Azobenzène
Purity: 97+% CAS No.: 103-33-3 Molecular Formula: C12H10N2 Formula Weight: 182.23 Melting Point: 65-69° Boiling Point: 293° Merck Reference: 14,917 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003022
Formule: C₁₂H₁₀N₂
Poids moléculaire: 182.22 g/mol
Point d'ébullition: 293 °C
Point de fusion: 65…69 °C
Densité: 1.203
Point éclair: 140
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003022
Numéro CAS: 103-33-3
EINECS: 203-102-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Indice Merck: 12,00948