Imprimer
Chlorure de 4-iodobenzènesulfonyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): p-Iodobenzenesulphonyl Chloride, Pipsyl chloride, 4-Iodobenzene-1-sulphonyl chloride
B24416.06 B24416.14 B24416.22
B24416.06EA 46.1 EUR
B24416.06 B24416.14 B24416.22
Chlorure de 4-iodobenzènesulfonyle ≥97%
Chlorure de 4-iodobenzènesulfonyle
Purity: 97% CAS No.: 98-61-3 Molecular Formula: C6H4ClIO2S Formula Weight: 302.52 Melting Point: 79-84° Beilstein Reference: 2691661 Merck Reference: 14,7486 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007441
Formule: C₆H₄ClIO₂S
Point de fusion: 79…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007441
Numéro CAS: 98-61-3
EINECS: 202-686-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Indice Merck: 14,7486