Imprimer
1,3-Diméthoxy-4-iodobenzène ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Iodo-2,4-dimethoxybenzene, 2,4-Dimethoxyiodobenzene
L19420.03 L19420.06
L19420.03EA 22.5 EUR
L19420.03 L19420.06
1,3-Diméthoxy-4-iodobenzène ≥97%
1,3-Diméthoxy-4-iodobenzène
Purity: 97% CAS No.: 20469-63-0 Molecular Formula: C8H9IO2 Formula Weight: 264.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6100 Melting Point: 37-41° Boiling Point: 135°/14mm Beilstein Reference: 1945135 MDL No.: MFCD00059268
Formule: C₈H₉IO₂
Poids moléculaire: 264.06 g/mol
Point d'ébullition: 135 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 37…41 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059268
Numéro CAS: 20469-63-0