Imprimer
1-Iodo-2,4-dinitrobenzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,4-Dinitroiodobenzene, 1,3-Dinitro-4-iodobenzene
B23659.06 B23659.14
B23659.06EA 79.6 EUR
B23659.06 B23659.14
1-Iodo-2,4-dinitrobenzène ≥98%
1-Iodo-2,4-dinitrobenzène
Purity: 98% CAS No.: 709-49-9 Molecular Formula: C6H3IN2O4 Formula Weight: 294.01 Melting Point: 87-90° Beilstein Reference: 1113584
Formule: C₆H₃IN₂O₄
Point de fusion: 87…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039738
Numéro CAS: 709-49-9
EINECS: 211-908-3