Imprimer
3-Iodo-4-nitroanisole 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Iodo-4-methoxy-1-nitrobenzene
326320050 326320250
ACRO326320050EA 120 EUR
ACRO326320050 ACRO326320250
3-Iodo-4-nitroanisole 97%
3-Iodo-4-nitroanisole
Formule: C₇H₆INO₃
Poids moléculaire: 279.03 g/mol
Point de fusion: 68…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320682
Numéro CAS: 214279-40-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange-brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
GC ≥96.0 %