Imprimer
Isocyanate de 4-iodophényle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Iodophenylisocyanate
L16000.03 L16000.06
L16000.03EA 45.8 EUR
L16000.03 L16000.06
Isocyanate de 4-iodophényle ≥97%
Isocyanate de 4-iodophényle
Purity: 97% CAS No.: 15845-62-2 Molecular Formula: C7H4INO Formula Weight: 245.02 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Odour: Pungent Melting Point: 43-47° Boiling Point: 84°/5mm Beilstein Reference: 2716151 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00013875
Formule: C₇H₄INO
Point d'ébullition: 84 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 43…47 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013875
Numéro CAS: 15845-62-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III