Imprimer
Acide 3-amino-2,4,6-triiodobenzoïque, (max. 1 mol H₂O) 99% (poids sec)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B23405.06 B23405.14
B23405.06EA 65.8 EUR
B23405.06 B23405.14
Acide 3-amino-2,4,6-triiodobenzoïque, (max. 1 mol H₂O) 99% (poids sec)
Acide 3-amino-2,4,6-triiodobenzoïque
Purity: 99% CAS No.: 3119-15-1 Molecular Formula: C7H4I3NO2 Formula Weight: 514.83 Melting Point: ca 196° dec. MDL No.: MFCD00007681
Formule: C₇H₄I₃NO₂
Poids moléculaire: 514.83 g/mol
Point d'ébullition: 459
Point de fusion: ∼ 196 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007681
Numéro CAS: 3119-15-1
EINECS: 221-493-0