4-Iodobenzoate de méthyle 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
|
Synonyme(s):
4-Iodobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-iodobenzoate
Formule:
C₈H₇IO₂ Point d'ébullition: 276 °C (1013 hPa) Point de fusion: 113…117 °C Densité: 2,02 g/cm³ (10 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016353 Numéro CAS: 619-44-3 EINECS: 210-597-1 UN: 3077 ADR: 9,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to beige to light orange Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 113 to 117 °C |
GC | ≥97.5 % |