Imprimer
2-Iodobenzoate de méthyle 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 2-iodobenzoate, 2-Iodobenzoic acid methyl ester
249830250 249831000
ACRO249830250EA 101 EUR
ACRO249830250 ACRO249831000
2-Iodobenzoate de méthyle 99+%
2-Iodobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₇IO₂
Point d'ébullition: 272…274 °C (760 mmHg)
Densité: 1,73 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016351
Numéro CAS: 610-97-9
EINECS: 210-243-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6020 to 1.6060 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %