2-Iodobenzoate d'éthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Ethyl 2-iodobenzoate, 2-Iodobenzoic acid ethyl ester
Purity: 98%
CAS No.: 1829-28-3
Molecular Formula: C9H9IO2
Formula Weight: 276.08
Refractive Index: 1.5840
Boiling Point: 163-165°/23mm
MDL No.: MFCD00051796
Formule:
C₉H₉IO₂ Point d'ébullition: 163…165 °C (23 mmHg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051796 Numéro CAS: 1829-28-3 |