Imprimer

Chlorure de 4-iodobenzoyle 98%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

Synonyme(s): p-Iodobenzoyl chloride

412390250 412390050
ACRO412390250EA 216 EUR
ACRO412390250 ACRO412390050
Chlorure de 4-iodobenzoyle 98%
Chlorure de 4-iodobenzoyle
Formule: C₇H₄ClIO
Point d'ébullition: 100 °C (0,7 mmHg)
Point de fusion: 62…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001058
Numéro CAS: 1711-02-0
EINECS: 216-974-7
UN: 3261
ADR: 8,III

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance Light yellow to beige to light brown Crystalline powder and/or chunks or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥97.5 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR