Chlorure de 4-fluorobenzènesulfonyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 349-88-2
Molecular Formula: C6H4ClFO2S
Formula Weight: 194.61
Flash Point:
Formule:
C₆H₄ClFO₂S Point d'ébullition: 86…87 °C (1 mmHg) Point de fusion: 35…38 °C Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007438 Numéro CAS: 349-88-2 EINECS: 206-493-0 UN: 3261 ADR: 8,II |