Imprimer
Chlorure de 3-fluorobenzènesulfonyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
A13140.03 A13140.06
A13140.03EA 37 EUR
A13140.03 A13140.06
Chlorure de 3-fluorobenzènesulfonyle ≥98%
Chlorure de 3-fluorobenzènesulfonyle
Purity: 98% CAS No.: 701-27-9 Molecular Formula: C6H4ClFO2S Formula Weight: 194.61 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5290 Melting Point: 7° Boiling Point: 231-232° Beilstein Reference: 2091631 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00042286
Formule: C₆H₄ClFO₂S
Point d'ébullition: 231…232 °C
Point de fusion: 7 °C
Densité: 1,463
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042286
Numéro CAS: 701-27-9
UN: 3265
ADR: 8,II