Chlorure de 2-fluorobenzènesulfonyle 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₄ClFO₂S Point d'ébullition: 140…142 °C (12 mmHg) Point de fusion: 26 °C Densité: 1,47 g/cm³ (20 °C) Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042285 Numéro CAS: 2905-21-7 UN: 3261 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow-brown Liquid or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5350 to 1.5390 (20°C, 589 nm) |
Titration Argentometric | ≥96.0 % (ex Cl) |