Pentafluorothiophénol ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Pentafluorobenzènethiol
Purity: 97%
CAS No.: 771-62-0
Molecular Formula: C6HF5S
Formula Weight: 200.13
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4650
Odour: Stench
Melting Point: -24°
Boiling Point: 143°
Beilstein Reference: 1876292
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00004828
Formule:
C₆HF₅S Point d'ébullition: 143 °C Point de fusion: –24 °C Densité: 1,572 Point éclair: 51 °C (123 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004828 Numéro CAS: 771-62-0 EINECS: 212-236-3 UN: 2920 ADR: 8,II |