Imprimer
1,3-Diméthoxy-5-fluorobenzène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Fluoro-3,5-dimethoxybenzene
B24810.06 B24810.14 B24810.22
B24810.06EA 60.9 EUR
B24810.06 B24810.14 B24810.22
1,3-Diméthoxy-5-fluorobenzène ≥98%
1,3-Diméthoxy-5-fluorobenzène
Purity: 98% CAS No.: 52189-63-6 Molecular Formula: C8H9FO2 Formula Weight: 156.16 Flash Point: 91°(196°F) Refractive Index: 1.5025 Boiling Point: 86-88°/7mm MDL No.: MFCD00012445
Formule: C₈H₉FO₂
Point d'ébullition: 86…88 °C (7 mmHg)
Densité: 1,170
Point éclair: 91 °C (196 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012445
Numéro CAS: 52189-63-6