Imprimer
4-(Trifluorométhoxy)thiophénol 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(Trifluoromethoxy)benzenethiol, 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1-thiol
L18674.03 L18674.06
L18674.03EA 67.4 EUR
L18674.03 L18674.06
4-(Trifluorométhoxy)thiophénol 95%
4-(Trifluorométhoxy)thiophénol
Purity: 95% CAS No.: 169685-29-4 Molecular Formula: C7H5F3OS Formula Weight: 194.18 Refractive Index: 1.4750 Boiling Point: 64-66°/15mm UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00052312
Formule: C₇H₅F₃OS
Point d'ébullition: 64…66 °C (15 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052312
Numéro CAS: 169685-29-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III