2-(Trifluorométhoxy)thiophénol ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-(Trifluoromethoxy)benzene-1-thiol, 2-(Trifluoromethoxy)benzenethiol
Purity: 99%
CAS No.: 175278-01-0
Molecular Formula: C7H5F3OS
Formula Weight: 194.18
Refractive Index: 1.4768
Boiling Point: 53-55°/15mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00052320
Formule:
C₇H₅F₃OS Point d'ébullition: 53…55 °C (15 mmHg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00052320 Numéro CAS: 175278-01-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |